Learn More
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ General Identification Labels
Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for IDXPERT and LABXPERT printers. Brady™ General Identification Labels are made of vinyl film with permanent adhesive.
Marca:  Brady™ 142312
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08620kg
Codice prodotto. 12879835
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for the IDXPERT and LABXPERT printers
  • Available in a variety of colors and sizes
Specifica
Specifica
BS5609:1986 Section 2 and section 3
Acrylic, Permanent, Cold Temperature
Gloss
IDXPERT and LABXPERT Label
iDXPERT Printer and LabXpert Label Printer
1 Ea.
9.1 m x 25.4 mm
0.004 in.
30 ft.
25.40 mm
Compatible surface: Powder Coated, Rough, Smooth and Textured
Black, Yellow
Vinyl (B-595)
Panel Identification, Voice/Data Identification, General and Industrial Identification, Laboratory Identification
1
30 ft. x 1 in.
-40°C to +82°C
0.102 mm
9.14 m
1 in.