missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFNGR1 Mouse anti-Human, Clone: 1H3A4, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 66704-1-IG-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16808835

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

This gene (IFNGR1) encodes the ligand-binding chain (alpha) of the gamma interferon receptor. Human interferon-gamma receptor is a heterodimer of IFNGR1 and IFNGR2. A genetic variation in IFNGR1 is associated with susceptibility to Helicobacter pylori infection. In addition, defects in IFNGR1 are a cause of mendelian susceptibility to mycobacterial disease, also known as familial disseminated atypical mycobacterial infection.
Specifica

Specifica

IFNGR1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P15260
IFNGR1
IFNGR1 Fusion Protein Ag27085
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
1H3A4
Unconjugated
IFNGR1
CD119, CDw119, FLJ45734, IFN gamma R1, IFN gamma receptor 1, IFNGR, IFNGR1, interferon gamma receptor 1
Mouse
Protein A
RUO
3459
-20°C
Liquid
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali