Learn More
IFNGR1 Mouse anti-Human, Clone: 1H3A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | IFNGR1 |
---|---|
Clone | 1H3A4 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808835
|
Proteintech
66704-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898825
|
Proteintech
66704-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene (IFNGR1) encodes the ligand-binding chain (alpha) of the gamma interferon receptor. Human interferon-gamma receptor is a heterodimer of IFNGR1 and IFNGR2. A genetic variation in IFNGR1 is associated with susceptibility to Helicobacter pylori infection. In addition, defects in IFNGR1 are a cause of mendelian susceptibility to mycobacterial disease, also known as familial disseminated atypical mycobacterial infection.Specifica
IFNGR1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CD119, CDw119, FLJ45734, IFN gamma R1, IFN gamma receptor 1, IFNGR, IFNGR1, interferon gamma receptor 1 | |
IFNGR1 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1H3A4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P15260 | |
3459 | |
IFNGR1 Fusion Protein Ag27085 | |
Primary | |
-20°C | |
IFNGR1 |