Learn More
IL-4 Rat, Qfluor 630, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB81-QF630-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15992538
  • 250.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
IL-4
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Il4
Protein A/G Purified
RUO
16189
IgG1 κ
Flow Cytometry
11B11
Qfluor 630
NP_067258
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.