Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Indicating Classic
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni di acido nucleico buccale. Indicando QIAcard FTA Classic con 4 aree campione per carta.
Marca:  QIAGEN WB120306
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-34-6 Peso : 0.16000kg
Codice prodotto. 11959075
  • 270.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of buccal nucleic acid samples. Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
QIAcard Le schede FTA con indicazione includono un colorante rosa che diventa bianco quando un campione incolore, ad es. vengono applicate cellule buccali o saliva. Stabilizzazione e protezione degli acidi nucleici a temperatura ambiente con per volumi spot di 125 μL. Lisi cellulare al contatto, denatura le proteine ​​e protegge il DNA dalla degradazione.
Specifica
Specifica
Collect, stabilize, process, transport, and archive buccal DNA samples, four samples per card.
Buccal DNA
Forensics, Transgenic identification, Transfusion medicine/HLA typing, Plasmid screening, Food and agriculture testing, Drug discovery, Genomics, STR analysis, Animal identification, Whole genome amplification, Molecular biology
4
25 Pk.
Card
Direct STR amplification
Pink indicating dye
Indicating FTA Classic Card
125 μL