Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Sorensen's Buffer (concentrated)
Sorensen’s Buffer (concentrated)
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts M1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 17363191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Sorensen's Buffer (concentrated)
Specifica
Specifica
25 mL Sorensens Buffer
Clear
Liquid
Bottle
Approx. 100°C
6.8
Sorensens Buffer