Learn More
Hanna Instruments™ Kit per test a reagente delle acque Instrument
Allows users to achieve fast and accurate colorimetric measurements. Hanna Instruments™ Chlorine Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing are high-quality, pre-measured solutions for use with compatible benchtop and/or portable Hanna meters.
Marca: Hanna Instruments™ HI9577101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
These high quality reagents are designed to follow accepted test methods for colorimetric determinations of total and/or free chlorine. By simply adding the reagents to the sample as directed, a reaction will take place and a compatible meter can be used to determine the concentration from the color that is produced.
- Pre-made, pre-measured water testing reagents for ease of use
- Prepared with high purity chemicals manufactured in Hanna's state-of-the-art facility
- Clearly marked with expiration date and lot number on each packet and bottle for traceability
- Reagent sets available for: Free and total chlorine (high range), Free chlorine (ultra low range), Total chlorine (ultra high range, ultra low range, undetermined range)
Specifica
Chlorine Ultra High Range determination | |
Individual packets | |
1 Set | |
Standard Methods, 20th edition, 4500-Cl |
Compatible Hanna benchtop and portable photometers | |
100 | |
0 to 500mg/L (ppm) total chlorine | |
Water Testing Kit |
Sicurezza e movimentazione
- X100 REACTIF CHLORE HR
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P334-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P404-Conservare in un recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium iodide, potassium disulphate