Learn More
Interference Check Standard 18 without Mercury For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep INTER18-500N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 20,000μg/mL |
As | 1000μg/mL |
Pb | 1000μg/mL |
Tl | 1000μg/mL |
Se | 500μg/mL |
Ag | 300μg/mL |
Ba | 300μg/mL |
Cd | 300μg/mL |
Co | 300μg/mL |
Cr | 300μg/mL |
Cu | 300μg/mL |
Ni | 300μg/mL |
V | 300μg/mL |
Zn | 300μg/mL |
Mn | 200μg/mL |
Be | 100μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Interference Check Std 18 without Mercury | |
500 mL | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Various |
Triple-leached LDPE bottle | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Environmental | |
5% HNO3 |
Sicurezza e movimentazione
- Interference Check Standard, 18
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, potassium, lead, thallium,arsenic
Product intended for laboratory use only