Learn More
Asecos™ Tipo 90 armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio ION-CORE-90
Tipo 90 armadio di sicurezza ION-CORE-90 modello IO90.195.060.CC.WDC colore corpe grigio antracite (RAL 7016) e ante in blu genziana (RAL 5010) caon ripiano perforato (lamiera d'acciaio), presa multipla
Marca: Asecos™ 4130204741373
Dettagli aggiuntivi : Peso : 336.00000kg
Descrizione
Stoccaggio attivo e passivo sicuro delle batterie agli ioni di litio
Funzione / Struttura
- Struttura robusta e longevità: corpo esterno robusto, di alta qualità e resistente ai graffi con superficie testurizzata verniciata a polvere
- Contatto di allarme a potenziale zero integrato per inoltro allarme. Il modulo per la segnalazione da remoto sono è disponibile su richiesta
- Nessun utilizzo non autorizzato: anta chiudibili con serratura a cilindro profilato (bloccabile) e indicatore stato chiusura (rosso/verde). Blocco permanente delle anta con chiusura automatica a 2 punti
- Base per trasporto integrata: in caso di emergenza l'armadio può essere trasportato facilmente e rapidamente
- Allineamento facile: con piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati
- Rilevatore di fumo per il rilevamento precoce degli incendi e la trasmissione dell'allarme al sistema di gestione dell'edificio
- Scarico della pressione nella sezione di testa
- Protezione completa: protezione antincendio di 90 minuti dall’esterno all’interno (tipo 90 / tipo testato in conformità con la norma EN 14470-1) e resistenza al fuoco di oltre 90 minuti per incendi dall’interno all’esterno
Certificati
- Resistenza al fuoco 90 minuti
- Tipo testato in conformità con EN 14470-1
- Conforme alle normative CE
Specifica
450 mm | |
76,890 in. | |
Gypsum, Sheet Steel | |
615 x 599 x 1953 mm | |
24,213 in. | |
522 x 450 x 1647 mm | |
740.753 lb. | |
7 | |
64,842 in. | |
Flammables Storage Cabinet | |
23,583 in. | |
Anthracite Gray, Gentian Blue | |
1953 mm | |
IO90.195.060.CC.WDC | |
1 |
522 mm | |
Powder-coated, Textured | |
Cabinet and Interior Equipment, Locker System, Bottom Collection Sump, 2 Socket Strips (EU) | |
336 kg | |
20,551 in. | |
615 mm | |
25 kg | |
17,716 in. | |
1647 mm | |
Safe Active and Passive Storage of Lithium-ion Batteries | |
599 mm | |
Locker | |
Wing | |
170 to 360 mm | |
EN 14470-1, CE |
For indoor use only.