Learn More
Asecos™ Tipo 90 armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio ION-CORE-90
Tipo 90 armadio di sicurezza ION-CORE-90 modello IO90.195.060.CC.WDC colore corpe grigio antracite (RAL 7016) e ante in blu genziana (RAL 5010) caon ripiano perforato (lamiera d'acciaio), presa multipla
4250.00€ - 5230.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 14470-1, CE |
---|---|
Depth (English) Interior | 20,551 in. |
Profondità (sistema metrico) esterno | 615 mm |
Depth (Metric) Interior | 522 mm |
Colore | Anthracite Gray, Gentian Blue |
Codice del prodotto | Marca | Include | N. di ripiani | Tipo di ripiano | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | N. di ripiani | Tipo di ripiano | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17956080
|
Asecos™
4130204741366 |
Cabinet and Interior Equipment, 2 Socket Strips (EU), Bottom Collecting Sump | 4 | Perforated | 322 kg |
4250.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17996080
|
Asecos™
4130204741373 |
Cabinet and Interior Equipment, Locker System, Bottom Collection Sump, 2 Socket Strips (EU) | 7 | Locker | 336 kg |
5230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Stoccaggio attivo e passivo sicuro delle batterie agli ioni di litio
Funzione / Struttura
- Struttura robusta e longevità: corpo esterno robusto, di alta qualità e resistente ai graffi con superficie testurizzata verniciata a polvere
- Contatto di allarme a potenziale zero integrato per inoltro allarme. Il modulo per la segnalazione da remoto sono è disponibile su richiesta
- Nessun utilizzo non autorizzato: anta chiudibili con serratura a cilindro profilato (bloccabile) e indicatore stato chiusura (rosso/verde). Blocco permanente delle anta con chiusura automatica a 2 punti
- Base per trasporto integrata: in caso di emergenza l'armadio può essere trasportato facilmente e rapidamente
- Allineamento facile: con piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati
- Rilevatore di fumo per il rilevamento precoce degli incendi e la trasmissione dell'allarme al sistema di gestione dell'edificio
- Scarico della pressione nella sezione di testa
- Protezione completa: protezione antincendio di 90 minuti dall’esterno all’interno (tipo 90 / tipo testato in conformità con la norma EN 14470-1) e resistenza al fuoco di oltre 90 minuti per incendi dall’interno all’esterno
Certificati
- Resistenza al fuoco 90 minuti
- Tipo testato in conformità con EN 14470-1
- Conforme alle normative CE
Specifica
EN 14470-1, CE | |
615 mm | |
Anthracite Gray, Gentian Blue | |
615 x 599 x 1953 mm | |
76,890 in. | |
Flammables Storage Cabinet | |
Wing | |
64,842 in. | |
1647 mm | |
IO90.195.060.CC.WDC | |
Powder-coated, Textured | |
599 mm |
20,551 in. | |
522 mm | |
24,213 in. | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Gypsum, Sheet Steel | |
23,583 in. | |
Safe Active and Passive Storage of Lithium-ion Batteries | |
1953 mm | |
25 kg | |
1 | |
17,716 in. | |
450 mm |
For indoor use only.