Learn More
Justrite™ Wood Laminate Corrosives Safety Cabinet
Safely storing nitrics, dichlorics, phenols, and other highly corrosive acids is important to workers. Justrite Wood Laminate Safety Cabinets allow corrosives to be placed out of harms way.
Marca: Justrite™ 24150
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.09956kg
Includes: Piedi di livellamento regolabili, etichette riflettenti Haz-Alert™ e set di chiavi doppie per la sicurezza.
Descrizione
Safely storing nitrics, dichlorics, phenols, and other highly corrosive acids is important to workers. Justrite Wood Laminate Safety Cabinets allow corrosives to be placed out of harms way.
- Durevole e altamente resistente alle sostanze chimiche
- Con rivestimento interno ed esterno in truciolato da 0.75 pollici (1.9 cm) e laminato resistente alle sostanze chimiche — non presenta parti metalliche interne che potrebbero corrodersi
- Con doppi sportelli scorrevoli
- Modello 17-985-62: ideale per un facile accesso ad armadi da banco; contiene fino a sei flaconi da 2.5°l; sportelli scorrevoli non bloccabili
- Modello 17-985-64A: copertura in polietilene ad alta densità con labbro curvo leggermente sollevato per contenere eventuali versamenti, agevolando quindi la pulizia
- Modello 17-985-64B: adatto per attività che prevedono la conservazione di volumi elevati e la collocazione a pavimento
Specifica
54.51 in. | |
Armadio per la conservazione di sostanze acide e corrosive | |
43.5 cm | |
42 in. | |
106.7 cm | |
145 kg | |
17.11 in. | |
Blu reale | |
152.4 cm | |
49 flaconi da 2.5 l | |
2 | |
40.48 in. |
138.5 cm | |
102.8 cm | |
60 in. | |
Legno | |
Piedini regolabili, etichette riflettenti Haz-Alert™ e doppio set di chiavi di sicurezza | |
17.8 in. | |
17.11 x 40.48 x 54.51 in. (43.5 x 102.8 x 138.5 cm) | |
45.4 cm | |
320 libbre | |
Chiusura manuale | |
2 |