Learn More
Justrite™ Type I Steel Safety Cans
Heavy-duty 24-gauge premium coated steel cans with double seal seams
Marca: Justrite™ 10001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70000kg
Descrizione
Struttura in acciaio pregiato con saldature doppie per la protezione dalle perdite. Beccuccio a tenuta stagna autochiudente con meccanismo di scarico della pressione positiva integrato che offre una ventilazione meccanica di 3 - 5 psig.
- Le saldature di blocco doppie proteggono dalle perdite
- Parafiamma in acciaio inox anticorrosione che proteggono il contenuto dall'innesco, consentendo un flusso rapido dei liquidi
- La parte inferiore nervata offre una maggiore resistenza e un rialzo per impedire perforazioni accidentali
- Vernice a polvere lucida duratura resistente agli agenti chimici e ad usi non corretti
- L'etichetta di avvertenza contiene una sezione ID molto ampia per l'etichettatura dei contenuti
- I prodotti con dimensioni di 1 pt. (0.5 L) e 1 qt. (1 L) sono dotati di un comodo meccanismo di attivazione utilizzabile con una sola mano per un travaso agevole
- Prodotti di dimensioni maggiori dispongono di impugnature girevoli dal design ergonomico non destinate all'erogazione
- Ampio meccanismo per bilance più grandi, facile trasporto e spazio di testa per contenere additivi di olio
Order Info
Disponibili rossi per la conservazione di prodotti infiammabili, gialli per carburante diesel e blu per cherosene. Bidoni rossi in diversi formati disponibili, con imbuto in polipropilene montabile per un travaso agevole in aperture di dimensioni ridotte.
Certifications
UL and ULC listed. FM approved. TÜV certified.
Compliance
Conformità ai requisiti OSHA e NFPA e CARB.
Servizi
Dieci anni.
Specifica
Contenitore di sicurezza di tipo I | |
Chiusura automatica | |
0.13 galloni | |
Rosso | |
Acciaio | |
Maniglia con pulsante di rilascio | |
6.75 in. | |
4.37 in. | |
117 mm | |
2 libbre |
FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA | |
Cuciture doppie | |
0.5 l | |
Per riempimento e travaso di sostanze infiammabili | |
Vernice a polvere | |
10 anni | |
172 mm | |
0.89 in. | |
2.3 cm | |
0.9 kg |