Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 10mm Stainless Steel Small Flange With Female Ground Joint
Marca:  VACUUBRAND™ 20662800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10069530
  • 56.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
NS 14/35
Small Flange
1 Each
KF DN 10 mm