Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 10mm Stainless Steel Small Flange With Female Ground Joint
Marca:  VACUUBRAND™ 20662801
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10766681
  • 65.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
NS 19/38
Small Flange
1 Each
KF DN 10 mm