Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
125.19€ - 1135.00€
Specifica
Antigene | Ki-67 |
---|---|
Clone | SP6 |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Specie ospite | Rabbit |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12683697
|
Epredia™
RM-9106-S0 |
Concentrated | 100 μL |
327.00€
100µL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12306292
|
Epredia™
RM-9106-R7 |
Prediluted | 7 mL |
989.00€
7mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12673697
|
Epredia™
RM-9106-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
1135.00€
12mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12603707
|
Epredia™
RM-9106-S1 |
Liquid | 500 μL, 0.5mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12314553
|
Epredia™
RM-9106-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12693697
|
Epredia™
RM-9106-S |
Concentrated | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Ki-67 is a nuclear protein, which is expressed in proliferating cells. Ki-67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiescent) phase are negative for this protein.Host Species: Rabbit
Clone: SP6
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
Positive Control: Spleen, tonsil, or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Ki-67 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |
SP6 | |
Unconjugated | |
IVD | |
A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein |