Learn More
KIAA1468 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 18993-1-AP-150UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16888804
  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
KIAA1468
Polyclonal
Unconjugated
KIAA1468
HsT3308, HsT885, KIAA1468
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
227446, 309053, 57614
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q148V7, Q9P260
KIAA1468, Relch
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat