missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIAA1468 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 18993-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898804

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

KIAA1468
Polyclonal
Unconjugated
KIAA1468
HsT3308, HsT885, KIAA1468
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
227446, 309053, 57614
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q148V7, Q9P260
KIAA1468, Relch
Peptide
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali