missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Brand Rotary Evaporator: Bottom Vapor Tube Traps
Accessory for rotary evaporator trap
321.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP Type I and ASTM E438, Class A |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Product Type | Bottom Vapor Tube Trap |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11872923
|
DWK Life Sciences
5702652524 |
8.45 oz. | 250 mL | Upper: 24/40, Lower: 24/40 | Used when foam is likely to be created and drawn into the condenser of rotary evaporator |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Square Joint Bead
Specifica
USP Type I and ASTM E438, Class A | |
Borosilicate Glass | |
Bottom Vapor Tube Trap |