Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace Vials
Glass, Clear KG-33
Marca: DWK Life Sciences 90S332346B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Finish: 20mm A/S
Specifica
Modified Top | |
23 mm | |
10.0 mL | |
Beveled | |
Round | |
46 mm | |
OEM |
Clear | |
Silica Glass | |
1.81 in. | |
1000 | |
Crimp Cap | |
1000 Cs. | |
20 mm |