Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace Vials
Glass, Clear KG-33
491.64€ - 695.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
Materiale | Silica Glass |
N. per custodia | 1000 |
Quantità | 1000 Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11883023
|
DWK Life Sciences
90S332375BMB |
Crimp Cap | 75 mm | 20 mL | Modified Top and Bottom |
695.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11873023
|
DWK Life Sciences
90S332375B |
Crimp Cap | 75 mm | 20.0 mL | Modified Top |
695.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11853023
|
DWK Life Sciences
90S332346B |
Crimp Cap | 46 mm | 10.0 mL | Modified Top |
570.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11863023
|
DWK Life Sciences
90S332375 |
Flat Top Crimp | 75 mm | 20.0 mL | Flat Top |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Finish: 20mm A/S
Order Info
100 vials/pack, 10 packs/case.
Specifica
Clear | |
Silica Glass | |
1000 Cs. | |
20 mm |
23 mm | |
1000 | |
OEM |