Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Filtering Flasks with Side Arm
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
Marca:  DWK Life Sciences 27060-1000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12774417
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
  • Sizes 25, 50, and 125mL suitable for microanalysis
  • Sizes 25 and 500mL have side hose connections for 0.3125 in. I.D. (8mm) flexible tubing
  • Sizes 1000mL and larger accept 0.375 in. I.D. (9.5mm) tubing
Compliance
Designed from ASTM™ E 1406, Type II requirements
Specifica
Specifica
ASTM E1406, Type II, Class I
1000 mL
300 to 1000 mL
9.37 in.
Yes
Flat
8
5.3 in.
Borosilicate Glass
50 mL
23.8 cm
Class I
13.5 cm