Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Micro-Vial Graduated Screw Thread Vials
With solid-top closure and PTFE-faced white rubber liner
Marca:  DWK Life Sciences 60702-5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 16439665
  • 243.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 29-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accuform™
  • KG-33 borosilicate glass
  • Extra thick clear glass walls
Specifica
Specifica
PTFE/Rubber
21 mm
5 mL
2.44 in.
Screw Cap
12 Cs.
Clear
Borosilicate Glass
Yes
Tapered
62 mm