Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Racks for Westergren Tubes
Reduces the chance of bio hazardous contamination
595.00€
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15929665
|
DWK Life Sciences
2215N |
10 | For westergren and wintrobe tubes |
595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Racks feature leveling bubbles and adjustment screws
- Tubes are held firmly in a perpendicular position to ensure accurate readings.
Specifica
Not Autoclavable | |
Glass |