Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori tissutali Kontes™ Duall™
Combined conical and cylindrical surfaces improve grinding efficiency
Marca: DWK Life Sciences 885450-0021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
Combined conical and cylindrical surfaces improve grinding efficiency
- Azionabile da motorino
- Scelta tra provette in vetro smerigliato o liscio con pestello in PTFE inserito nello stelo in acciaio inox
- Le provette e i pestelli intercambiabili hanno una tolleranza di 0.004 - 0.006 pollici (0.10 - 0.15 mm)
Specifica
4.72 in. | |
6 mm | |
8.14 in. | |
0.62 in. | |
0.1 once | |
207mm | |
0.1 once, 3 ml | |
0.004 to 0.006 in. |
120 mm | |
Ideale per tessuti connettivi quali muscoli, cuore e polmoni | |
21 | |
0.23 in. | |
Pestello e provetta in vetro smerigliato | |
16 mm | |
3 ml | |
Da 0.1 a 0.15 mm |