Learn More
DWK Life Sciences Provetta con parte superiore liscia in vetro borosilicato N-51A
Con o senza chiusura
Marca: DWK Life Sciences 60965D-1
77.80 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.88200kg
Descrizione
- Heavy wall reduces breakage.
Specifica
Trasparente | |
Vetro borosilicato | |
1.77 in. | |
1 dr. | |
Tappo a fondo aperto Titeseal™ | |
Confezione da 144 |
15 mm | |
4 ml | |
Parte superiore liscia | |
Plastica | |
45 mm |