Learn More
DWK Life Sciences Provetta con parte superiore liscia in vetro borosilicato N-51A
Con o senza chiusura
85.45€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Stile | Parte superiore liscia |
Quantità | Confezione da 144 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema imperiale) | Altezza (sistema imperiale) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema imperiale) | Altezza (sistema imperiale) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11853183
|
DWK Life Sciences
60965D-1 |
1 dr. | 1.77 in. | Tappo a fondo aperto Titeseal™ |
85.45€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- TITESEAL™ vials
- Plain tops
- Item 60965D1 comes with open-bottom plug style plastic closures, unattached
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass
- Conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Specifica
Trasparente | |
Vetro borosilicato | |
Parte superiore liscia | |
Confezione da 144 |