Learn More
Kimberly-Clark™ Asciugamani di carta
Per asciugarsi le mani in modo igienico ed efficace e contribuisce a ridurre i costi e gli sprechi. Gli asciugamani in carta Kimberly-Clark™ KLEENEX™ ULTRA sono ideali per il contatto con gli alimenti e le toilette di hotel e uffici.
175.00€ - 572.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Colore | Strato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Colore | Strato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12714216
|
Kimberly-Clark™
6778 |
31.5 cm | 21.5 cm | Bianco | A 2 veli |
175.00€
pezzi 15 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12704286
|
Kimberly-Clark™
6772 |
41.5 cm | 21.5 cm | White | A 2 veli |
572.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Salviette ripiegate
- Tessuto AIRFLEX™ a elevata assorbenza
- Dimensioni (lungh. x largh.): 41.50 x 21.50 cm
Specifica
Salviette per mani | |
Carta |