missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KMT2C Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | KMT2C |
---|---|
Concentrazione | 500 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, ELISA |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17251406
|
Proteintech
28437-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17241406
|
Proteintech
28437-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The KMT2C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human KMT2C. This antibody recognizes human antigen. The KMT2C antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Specifica
KMT2C | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
58508 |
500 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
Primary |