Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Flasks with Three Angle Necks and standard taper Joints
Side necks are angled off center neck for greater accessibility
237.66€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
N. di posizioni | 3 |
Forma del fondo | Round |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11822933
|
DWK Life Sciences
6060201024 |
500 mL | 24/40 Center, 24/40 side |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Compliance
Designed from ASTM™ E 1378, Type VI requirements
Specifica
Borosilicate Glass | |
3 | |
Round |