Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hollow White Rubber Sleeve Stoppers
Hollow stopper fits into the neck of the glassware apparatus. Series 774261 may be used at up to 125°C for up to 8 hours.
Marca:  DWK Life Sciences 774261-0014
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 12859518
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Hollow stopper fits into the neck of the glassware apparatus. Series 774261 may be used at up to 125°C for up to 8 hours.
  • Plug-type stopper with sleeve extension fits into the neck of the apparatus for a secure seal
  • Diaphragm can be punctured with a syringe needle
  • Use for outgassing NMR sample tubes, as a pressure vent or for adding reactant via a syringe
Specifica
Specifica
White
1.4 cm
NMR tubes, pressure venting or adding reactants via syringe
Plug-type Sleeve Stopper
Rubber
14/20