missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 17 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody

Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments with Epredia™ Cytokeratin 17 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

158.10€ - 632.40€

Specifica

Antigene Cytokeratin 17 Ab-1
Clone E3
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12621577
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-489-S1
Concentrated 500 μL
494.00€
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12631577
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-489-S0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12641577
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-489-S
Concentrated 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12611577
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-489-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

The type I keratin 17 (K17) shows a peculiar localization in human epithelial appendages including hair follicles, which undergo a growth cycle throughout adult life. Additionally K17 is induced, along with K6 and K16, early after acute injury to human skin. Predominant expression of K17 and the frequent expression of K8 and K19, with little K6/K16 and K1/K10 expression are the characteristic features of basal cell carcinomas (BCC), suggesting that BCC is differentiated towards undifferentiated follicular epithelia, most probably hair bulge cells.

Host Species: Mouse

Clone: E3

Isotype: IgG2b/κ

Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Cytokeratin preparation from rat enterocytes

Molecular Weight: 46 kDa

Positive Control: Squamous cell CA, Skin

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence

Specifica

Specifica

Cytokeratin 17 Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human, Rat
IgG2b κ
E3
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Keratin preparation from rat enterocytes
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate