Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Rhodopsin (Opsin) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, biotinylated, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Rhodopsin (Opsin) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
165.24€ - 1025.00€
Specifica
Antigene | Rhodopsin (Opsin) Ab-1 |
---|---|
Clone | RET-P1 |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12609336
|
Epredia™
MS-1233-B0 |
Concentrated | 100 μL |
261.00€
100µL |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12629336
|
Epredia™
MS-1233-P1 |
Concentrated | 500 μL |
526.00€
500µL |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12679326
|
Epredia™
MS-1233-B |
Concentrated | 1 mL |
1025.00€
1mL |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12649336
|
Epredia™
MS-1233-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12689326
|
Epredia™
MS-1233-B1 |
Concentrated | 500 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12619336
|
Epredia™
MS-1233-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12639336
|
Epredia™
MS-1233-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12699326
|
Epredia™
MS-1233-P |
Concentrated | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12679336
|
Epredia™
MS-1233-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Rhodopsin is a glycoprotein which is a visual pigment in mammals, birds, amphibians, and reptiles. The rhodopsin protein is present on the photoreceptor cells in the retina.Host Species: Mouse
Clone: RET-P1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation from adult rat retina
Molecular Weight: 39kDa
Positive Control: Brain or retina
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Rhodopsin (Opsin) Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Membrane preparation from adult rat retina | |
Primary |
RET-P1 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
IgG1 |