Learn More
Laboratory Performance Check Standard For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep LPC-1-500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 100μg/mL |
P | 100μg/mL |
SiO&subscript_2; | 100μg/mL |
Al | 20μg/mL |
As | 20μg/mL |
B | 20μg/mL |
Ba | 20μg/mL |
Be | 20μg/mL |
Ca | 20μg/mL |
Cd | 20μg/mL |
Co | 20μg/mL |
Cr | 20μg/mL |
Cu | 20μg/mL |
Fe | 20μg/mL |
Li | 20μg/mL |
Mg | 20μg/mL |
Mn | 20μg/mL |
Mo | 20μg/mL |
Na | 20μg/mL |
Ni | 20μg/mL |
Pb | 20μg/mL |
Sb | 20μg/mL |
Se | 20μg/mL |
Sn | 20μg/mL |
Sr | 20μg/mL |
Tl | 20μg/mL |
V | 20μg/mL |
Zn | 20μg/mL |
Ag | 5μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
LPC Standard 1 | |
500 mL | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Various |
Triple-leached LDPE bottle | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Environmental | |
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF |
Sicurezza e movimentazione
- LPC Standard 1
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, hydrofluoric acid
Product intended for laboratory use only