Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.4 1 Explosive Substances Transport Signs
3.65€ - 326.00€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Laminated Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Spessore | 0.099 mm |
Temperature Range (Metric) | -40 °C-110 °C |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11710204
|
Brady™
223552 |
100 mm | 1 Ea. | 100.00 mm |
3.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11760234
|
Brady™
223592 |
100 mm | 250/Pk. | 100.00 mm |
326.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11720204
|
Brady™
223553 |
200 mm | 1 Ea. | 200.00 mm |
5.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11730204
|
Brady™
223554 |
297 mm | 1 Ea. | 297.00 mm |
10.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Specifica
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
-40 °C-110 °C | |
1.4 1 |
Laminated Polyester | |
0.099 mm | |
Diamond | |
Black on Orange |