Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Direction arrow 90°, To the right, Green
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 814413
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 15694267
  • 9.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Polyester
Self-adhesive
300 mm
300 mm
Square
White on Green
Gloss
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
0.099 mm
-40°C to 110°C
Global