Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Direction arrow 90°, To the right, Green
Sign compliant to ISO 7010.
3.65€ - 9.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Tipo di montaggio | Self-adhesive |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15654267
|
Brady™
814409 |
100 mm | 100 mm |
4.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15664267
|
Brady™
814410 |
148 mm | 148 mm |
3.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15674267
|
Brady™
814411 |
200 mm | 200 mm |
4.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15684267
|
Brady™
814412 |
250 mm | 250 mm |
7.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15694267
|
Brady™
814413 |
300 mm | 300 mm |
9.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Self-adhesive | |
0.099 mm | |
Square | |
White on Green |
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |