Learn More
Brady™ Laminated Polyester Mandatory Protective Hood Signs
Marca:  Brady™ 251264
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00300kg
Codice prodotto. 10412804
  • 4.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Polyester
Permanent Acrylic
100 mm
0.024 mm
Use Protective Hood
White on Blue
1 Ea.
Laminated Polyester
110°C
Round
Mandatory Sign
Certificati
Special Offers
Special Offers