Learn More
Brady™ Laminated Polyester Mandatory Protective Hood Signs
4.25€ - 17.30€
Specifica
Materiale | Polyester |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Descrizione | Laminated Polyester |
Spessore | 0.024 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10412804
|
Brady™
251264 |
100 mm |
4.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11780174
|
Brady™
222628 |
315 mm |
17.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.024 mm | |
Use Protective Hood |
1 Ea. | |
Laminated Polyester | |
Round | |
White on Blue |