Learn More
Brady™ Laminated Polyester Mandatory Protective Hood Signs
Marca:  Brady™ 222628
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Codice prodotto. 11780174
  • 17.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Polyester
Permanent Acrylic
315 mm
-13°C
Round
Protective Wear Sign
1 Ea.
Laminated Polyester
Mandatory Signs Use Protective Hood
0.024 mm
Use Protective Hood
White on Blue