Learn More
Merck Filtri a membrana in PTFE idrofilizzato LCR
Filtration of aqueous fluids with no wetting
Marca: Merck FHLC04700
633.31 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10800kg
Descrizione
LCR membrane is an unsupported, hydrophilic PTFE membrane compatible with all commonly used HPLC solvents. The membrane undergoes a special treatment process to remove any residual extractabes, ensuring that it will not add anything to your HPLC solvents, providing clearer analysis results.Features & Benefits:
- Hydrophilic membrane can be used to filter aqueous fluids without prior wetting
- Ultraclean membrane will not add extractables to your samples or solvents
Applications:
HPLC Mobile Phase Filtration; Clarifying Acids, Bases and Dilute Protein Solutions; Isolating RNA
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Policarbonato (PC) | |
Non-sterile | |
Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici; chiarificazione di propellenti; analisi di fluidi idraulici; isolamento di RNA; chiarificazione di soluzioni acquose o organiche prima dell’analisi cromatografica | |
100Pack | |
0.14 mm | |
Hydrophilic | |
47 mm |
Da 9 a 13.2 psi | |
Screen Filter | |
0.5 μm | |
>100 sec./500 ml | |
Idrofilo | |
100/conf. | |
Filter Membranes | |
47 mm |