Learn More
Merck Filtri a membrana in PTFE idrofilizzato LCR
Filtration of aqueous fluids with no wetting
368.00€ - 697.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | 9 to 13.2 psi |
Colore | White |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10208400
|
Merck
FHLC02500 |
25 mm |
520.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10616171
|
Merck
FHLC01300 |
13 mm |
368.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10359510
|
Merck
FHLC04700 |
47 mm |
697.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- In resina PTFE non laminata
- Dischi da taglio idrofili bianchi, per rimuovere particelle più grandi di 0.5 μm
- Usati con tutti i solventi HPLC comuni
- Non contaminano i campioni con estraibili
- Tempo di umidificazione: <5 secondi
- Spessore: 5.5 mil (0.14 mm) max.
Applicazioni:
- Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici
- Chiarificazione di propellenti
- Analisi dei fluidi idraulici
- Isolamento di RNA
- Chiarificazione di soluzioni acquose od organiche prima dell'analisi cromatografica
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
Polycarbonate | |
Non-sterile | |
Clarification of acids, bases, and cryogenic fluids; Clarification of propellants; Analysis of hydraulic fluids; RNA isolation; Clarification of aqueous or organic solutions prior to chromatographic analysis | |
100Pack | |
0.14 mm | |
Hydrophilic |
9 to 13.2 psi | |
Screen Filter | |
0.45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophilic | |
100/Pk. | |
Filter Membranes |