Learn More
BRAND™ LDPE Dropping Pipette
Low density polyethylene (LDPE) construction. Used for sampling and decanting infectious or toxic liquids. Graduated with bellows.
34.85€ - 39.15€
Specifica
Materiale | LDPE |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For Sampling and Decanting Infectious or Toxic Liquids |
Graduato | Yes |
Quantità | 100/Pk. |
Tipo | Dropping Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10717801
|
BRAND™
125410 |
1.5 mL |
34.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10604161
|
BRAND™
125420 |
5 mL |
39.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- LDPE construction
- Graduated
- Includes bellows
- For handling toxic or infections samples
- Supplied in packs of 100
Specifica
LDPE | |
Yes | |
Dropping Pipette |
For Sampling and Decanting Infectious or Toxic Liquids | |
100/Pk. |