Learn More
Kautex™ Bottiglia in LDPE
Retain the bottle's shape with this Kautex™ LDPE Natrrow Neck Bottle with Closure, Natural. The flexible, squeezable, leak-proof bottle can be used for dispensing, adhesives, sending samples, transport and storage.
Marca:  Kautex™ 2000770505
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16200kg
Codice prodotto. 10032483
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Standard closure packed in polybag with bottle
  • Compatible dropper cap or wash bottle closure can be purchased separately
  • Flexible
  • Good shape-retaining properties
  • Leak-proof
  • LPDE
  • Narrow Neck
  • Color: Natural
Specifica
Specifica
Bottiglia
57.5 mm
18 mm
Naturale
Closure
Cassa da 300
Bottiglia
Sì
133 mm
Tipo a vite
200 ml
18 mm
LDPE
1 ciascuno
1 ciascuno
Rotondo