Descrizione
- Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008: GHS02 flame
- Flam. Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapour
- Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources
- Information about fire - and explosion protection: Keep away from sources of ignition and hot surfaces. Protect against electrostatic charges. Wear shoes with conductive soles. Fumes can combine with air to form an explosive mixture. Flammable gas-air mixtures may form in empty receptacles.
- Store away from oxidising agents
Specifica
Specifica
| CAS | CAS: 64-17-5, CAS: 7447-41-8 |
| Punto di fusione | −115°C |
| Punti di ebollizione | 425°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8g/cm3 |
| Concentrazione | 0.1 M |
| pH | 7 |
| Quantità | 250 mL |
| Tipo di soluzione | Electrolyte |
| Odore | Alcohol-like |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Etanolo saturo con cloruro di litio
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, lithium chloride