Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Use these lids with porcelain crucibles. Haldenwanger™ Lids for Porcelain Crucibles are constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 79D/4
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13500kg
Codice prodotto. 12306497
  • 53.27€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
60 mm
Coperchio per crogiolo