Learn More
Agilent BioTek Liquid Handling Control Software
Liquid Handling Control Software provides a powerful yet flexible interface for use with washers, dispensers and combination liquid handling systems.
1730.00€ - 2885.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent BioTek Microplate Washers, Dispensers, and Liquid Handling Systems |
---|---|
Tipo | Liquid Handling Control Software |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17844667
|
Agilent BioTek
LHC3 |
E-delivery, 5 Installation Licenses |
1730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17854677
|
Agilent BioTek
LHC3SECURE |
E-delivery, 5 Installation Licenses, 21CFR Part 11 Compliance |
2885.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- LHC software makes it easy to program, even the most complex protocols with a choice of deployment
- Protocols can be run directly from the computer or downloaded to the instrument for convenient onboard recall and operation
- Full instrument control
- For use with 405 TS Washer, 405 LS Washer, ELx405 Select Deep Well Washer, 50 TS Washer, MultiFlo Dispenser, MultiFlo FX Dispenser, EL406 Washer Dispenser, 406 FX Washer Dispenser
- Batch processing with connected BioStack Microplate Stacker or BioSpa 8 Automated Incubator
- Seamless robotic integration to commercially available robotic systems
Specifica
Agilent BioTek Microplate Washers, Dispensers, and Liquid Handling Systems | |
Liquid Handling Control Software |