Learn More
Lithium Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Specifica
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 500 mL |
Colore | Colorless |
Numero MDL | 134051 |
pH | 1 |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium solution 1000 ppm
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.