Learn More
Brady™ Lockout Station
Realizzata in robusto polipropilene bianco, già provvista di fori per l'applicazione a muro Preforata per l'applicazione di ganci sul retro. Il binario per lucchetti incorporato contiene 1-15 lucchetti. Non prevedono altri componenti. Stazione fornita senza contenuto.
Marca: Brady™ 050993
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.53180kg
Descrizione
- Pegboard-style holes for hooks drilled into back (34 hooks supplied standard).
- Built-in lock rail holds 10 to 15 locks depending on lock size.
- Station is supplied without contents.
Specifica
Lockout Station | |
Polystyrene | |
133.35 mm | |
133.35 x 635 x 762 mm | |
30 in. | |
Station is supplied without contents | |
X-Large | |
635 mm |
Red on White | |
5.25 in. | |
Adjustable Lockout Stations - Extra-large Lockout Station | |
Lockout Tagout | |
762 mm | |
1 Ea. | |
25 in. |