Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Color Discs: pH
For testing water with the Aqua Comparator
26.10€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Testing water with the Aqua comparator™ |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Aqua comparator™ |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11715448
|
Lovibond™
146100 |
pH Color Disc | 6.5 to 8.4 pH |
26.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11725448
|
Lovibond™
146110 |
pH Bromcresol Purple Color Disc | 5.2 to 6.8 pH |
26.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11735448
|
Lovibond™
146120 |
pH Bromthymol Blue Color Disc | 6 to 7.6 pH |
26.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11745448
|
Lovibond™
146130 |
Universal pH Color Disc | 4 to 10 pH |
26.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For testing water with the Aqua Comparator
Economical replacement discs make it easy to test for pH using the Aqua Comparator body. Just slip the disc into the comparator and add the related reagent (available separately).
Specifica
Testing water with the Aqua comparator™ | |
Aqua comparator™ |