Learn More
Lovibond™ Celle per colorimetria in vetro ottico
Made from optical glass to the highest standards.
Marca: Lovibond™ 606080
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Made from optical glass to the highest standards.
Cuvette di precisione in una gamma di dimensioni e lunghezze dei percorsi. Nota: Per strumenti dotati di riscaldatore e ogni volta che le cuvette sono soggette a sbalzi termici, si consiglia di utilizzare cuvette in borosilicato.
- Serie: W600 Optical
- 21 x cuvette da 40 mm
- Utilizzare solo con campioni non riscaldati (fino a 40 °C)
Specifica
Cella per colorimetria | |
Strumenti modello Fs, PFXi-195, 880, 950 e 995 con campioni non riscaldati (fino a 40 °C) | |
Vetro ottico | |
1 policci (25.4 mm) |